VWR®, Reinraum-Moppköpfe
Lieferant: VWR
VWR®
129-0074EA 540 EUR
129-0074
VWR®, Reinraum-Moppköpfe
Mopps
Aus Polyester mit PVA-Überzug oder NovaLite™. Die Mopp-Köpfe nehmen die Reinigungsmittel schnell auf und können für größere Flächen wie Böden, Wände und Decken verwendet werden. PVA eignet sich perfekt für die Halbleiter- und Mikroelektronik-Industrie. Dieses fusselarme, schnell trocknende Material sorgt für saubere, trockene und rückstandslose Oberflächen. NovaLite™ hat die gleichen Eigenschaften wie PVA, ist jedoch zusätzlich zur Verwendung mit Desinfektionsmitteln geeignet und autoklavierbar. Mit abgewinkeltem Kopf für eine einfache Anwendung.
  • Ohne Eimer und ohne Wringer anwendbar
  • Schnelles Trocknen, für feuchtekritische Bereiche
  • In verschiedenen Breiten, steril oder unsteril, verfügbar
  • Waschbar, daher mehrfach verwendbar
Geeignet für Reinräume der Klasse 10, ISO 4, M2.5 und niedriger
Bestellinformation: Der komplette Mopp setzt sich aus dem Mopp-Kopf, einem passenden Edelstahladapter und dem Mopp-Stiel zusammen. Bitte wählen Sie die benötigten Komponenten und bestellen diese separat.