VWR® Specmops, Wand-Moppköpfe aus Schaumstoff
Lieferant: VWR
VWR® Specmops
115-0198EA 317 EUR
115-0198 115-0199
VWR® Specmops, Wand-Moppköpfe aus Schaumstoff
Mopps
Die Moppköpfe bestehen aus Polyester, das auf reinen Esterschaum laminiert wurde. Sie sind frei von jeglicher Verunreinigung. Ideal für die Reinigung von Decken und Wänden in Reinraumumgebungen.
  • Geeignet für die Verwendung mit Chemikalien; ideal für Desinfektionsmittel und Reinigungslösungen
  • Sterilisierbar durch Gammastrahlung, ETO-Sterilisation und Autoklaven (empfohlen wird eine Sterilisationsdauer von 30 Minuten bei 121 °C)
  • Moppköpfe der Größe 130 mm können mit einem Rahmen der Größe 130 mm, Teleskopmoppstielen und Eimersystem für einen oder zwei Eimer (25 und 30 L) verwendet werden
Für Reinräume der Klasse ISO 5, 100 bzw. M3,5 geeignet.