FTA® Reagenz und Zubehör, Whatman™
Lieferant: Qiagen
Whatman™ FTA® FTA®
512-0639EA 24.9 EUR
512-0639 512-1154 512-0020 710-0527 733-1751 733-0201 733-1752
FTA® Reagenz und Zubehör, Whatman™
Nukleinsäure-Aufbewahrungssysteme
Für Probenahme, Lagerung, Verarbeitung und Transport von FTA® Karten.
  • FTA® Aufreinigungsreagenz: Für die Aufreinigung von auf FTA® Karten gelagerten Nukleinsäuren
  • Gewährleisten eine ausgezeichnete Qualität der DNA für die PCR- oder SNP-Analyse
  • Entfernt Häme, PCR-Inhibitoren und sonstige potenzielle Verunreinigungen
  • Nichttoxische, hypoallergene, wässrige Lösung
Steriler Schaumstoffapplikator: Für die Probenahme von Speichel und Mundhöhlenzellen. Der nicht abrasive Schaumstoffkopf hat dieselbe Größe wie die Probenfläche auf der FTA® Karten, um die Probenapplikation zu erleichern.
Steriler Omni Swab: Nicht invasives Abstrichbesteck für die Entnahme von Speichel und Mundhöhlenzellen. Der bürstenartige Abstrichbesteckkopf kann einfach vom Stiel des Abstrichbestecks entfernt werden, um Proben in Röhrchen oder Multiwell-Platten zu transferieren. Vorsterilisiert und einzeln verpackt für die einmalige Verwendung.
Multi-Barrier Beutel: Für die Lagerung und den Transport von FTA® Karten
Sieben beschichtete Lagen schützen die Karte vor dem Kontakt mit Gas oder Flüssigkeiten
Eine manipulationssichere Versiegelung erhält die Probensicherheit
Äußere Oberfläche aus Papier zur Etikettierung oder Beschriftung