Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Emballages pour le transport de produits infectieux
Lieferant: CORTEX AIREMBAL
Micro-fluted cardboard treated against moisture (Biotainer); outer double fluted carton (Cryopack®)
  • Cardboard wedge
  • Sheet of absorbent cloth
  • Watertight secondary PP container
These packages are designed for the transport of infected or contaminated consumables. They are suitable for applications in room temperature (Biotainer®). They can also be used in controlled temperature of 1 to 8 °C or in freezing temperatures with dry ice (Cryopack®).
Zertifizierungen: Approved by the UN. Comply with international regulations in force IATA class 6.2 IMDG and ADR RIG.
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Biotainer®
Kapazität B×T×H VE Katalognummer Menge
0,25 l 110×100×220 mm 1 216-2035
Cryopack®
Kapazität B×T×H VE Katalognummer Menge
4 l 322×282×365 mm 1 216-2039
6 l 343×343×570 mm 1 216-2040
12 l 343×343×730 mm 1 216-2037
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
ZUBEHÖR
Erweitert / Kompakt
Accessories
Bezeichnung Kapazität VE Katalognummer Menge
Récipient secondaire + absorbant pour Biotainer 0,25 l 0,25 l 1 216-2031
Récipient secondaire + absorbant pour Biotainer 1,8 l 1,8 l 1 216-2032
Récipient secondaire + absorbant pour Cryopack 12 l 12 l 1 216-2033
Récipient secondaire + absorbant pour Cryopack 6 l 6 l 1 216-2034
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge