Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Aspirationspipetten, Falcon®
Lieferant: Corning®
Corning® Falcon®
PS, ohne Wattestopfen und Graduierung, Einweg, steril.
  • Sichere Alternative zu Pasteurpipetten aus Glas
  • Nicht pyrogen
  • Einzeln verpackt, um Kontamination vorzubeugen
Verpackung: Einzeln in Papier und einer thermogeformten Kunststofffolie verpackt.
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Kapazität Länge VE Katalognummer Menge
2 ml 283 mm 200 734-0456
5 ml 348 mm 200 612-2458
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge