Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Vollpipetten, SILBERBRAND ETERNA, eine Marke, Klasse B
Lieferant: Brand
SILBERBRAND ETERNA
AR-Glas®
  • Justiert auf "Ex"
  • Ringmarke und Beschriftung in brauner ETERNA-Diffussionsfarbe
  • Länge ± 15 mm
Zertifizierungen: DIN EN ISO 648
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Kapazität Toleranz Länge In Ergänzung zur DIN VE Katalognummer Menge
0,5 ml 0,007 ± ml 300 mm - 1 612-1251
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 12 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
100 ml 0,12 ± ml 585 mm - 1 612-1269
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 6 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
10 ml 0,03 ± ml 440 mm - 1 612-1262
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 6 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
15 ml 0,04 ± ml 510 mm 1 612-1263
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 6 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
1 ml 0,01 ± ml 300 mm - 1 612-1252
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 12 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
20 ml 0,04 ± ml 510 mm - 1 612-1264
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 6 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
25 ml 0,04 ± ml 520 mm - 1 612-1265
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 6 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
2 ml 0,015 ± ml 330 mm - 1 612-1253
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 12 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
3 ml 0,015 ± ml 330 mm 1 612-1255
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 6 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
50 ml 0,07 ± ml 540 mm - 1 612-1268
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 6 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
5 ml 0,025 ± ml 400 mm - 1 612-1257
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 6 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping