Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Vollpipetten, eine Marke
Lieferant: Brand
PLASTIBRAND®
PP, sehr gut durchscheinend.
  • Justiert auf "Ex"
  • Blau graduiert
  • Bei thermischer Belastung können Volumenänderungen auftreten, daher wird die Reinigung bis max. +60 °C empfohlen
  • Bruchunempfindlich
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Kapazität Toleranz Länge VE Katalognummer Menge
10 ml 0,04 ± ml 440 ± 10 mm 1 612-1292
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 6 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
1 ml 0,02 ± ml 300 ± 10 mm 1 612-1282
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 12 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
25 ml 0,05 ± ml 450 ± 10 mm 1 612-1295
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 6 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
2 ml 0,02 ± ml 300 ± 10 mm 1 612-1283
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 12 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
50 ml 0,1 ± ml 460 ± 10 mm 1 612-1298
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 6 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
5 ml 0,03 ± ml 300 ± 10 mm 1 612-1287
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 6 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping