Mikropipetten, minicaps®
Lieferant: Hirschmann Laborgeräte
minicaps
612-2440EA 80.3 EUR
612-2440 612-2441 612-2431 612-2442 612-2432 612-2443 612-2437 612-2438 612-2439 612-2433 612-2434 612-2445 612-2435 612-2446 612-2436
Mikropipetten, minicaps®
Pipetten Mikrokapillaren
DURAN®-Glas, nicht heparinisiert, für den Einmalgebrauch.
  • Konformitätsbescheinigt
  • Ende zu Ende: enthält das angegebene Volumen, wenn von einem Ende zum anderen gefüllt
  • Sichere Verpackung zum Schutz beim Transport
Richtigkeit: 0,5%
Reproduzierbarkeit: 1%
Zertifizierungen: DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Verpackung: 100 Mikropipetten sind in einem Glasfläschchen mit farblich codiertem Spenderverschluss verpackt, 10 dieser Fläschchen sind in einem stabilen Karton verpackt.