Mikropipetten, minicaps®, nach Delbrück
Lieferant: Hirschmann Laborgeräte
minicaps
612-2451EA 111 EUR
612-2451 612-2453 612-2449
Mikropipetten, minicaps®, nach Delbrück
Pipetten Mikrokapillaren
DURAN®-Glas, Natrium-heparinisiert, für den Einmalgebrauch.
  • Konformität zertifiziert
  • Ende zu Ende: enthält das angegebene Volumen, wenn von einem Ende zum anderen gefüllt
  • Sichere Verpackung zum Schutz beim Transport
Richtigkeit: 0,5%
Reproduzierbarkeit: 1%
Zertifizierungen: DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Verpackung: 100 Mikropipetten sind in einem Glasfläschchen mit farblich codiertem Spenderverschluss verpackt, 10 dieser Fläschchen sind in einem stabilen Karton verpackt.