Sie suchten nach: Pipettierhelfer
51  results were found
SearchResultCount:"51"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Pipettierhelfer für Glas- und Kunststoffpipetten von 1 bis 100 ml.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Pipette controller, Pro
Artikel-Nr: (612-4552)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Pipettierhelfer für Glas- und Kunststoffpipetten von 1 bis 100 ml.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (612-7179)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: The VWR® pipette controller is a compact and portable device that features multiple user-selectable modes and speeds to perform a wide range of liquid...
UOM: 1 * 1 ST
New Product
Artikel-Nr: (612-4546)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Pipettierhelfer für Glas- und Kunststoffpipetten von 1 bis 25 ml.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: The Smoothie™ pipette filler is a simple manual pipetting aid for convenient single-handed operations. It fits all sizes of glass or plastic pipettes ...
Artikel-Nr: (612-4548)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Pipettierhelfer für Glas- und Kunststoffpipetten von 1 bis 100 ml.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Brand
Beschreibung: Macro-Pipettierhelfer für alle Voll- und Messpipetten von 0,1 bis 200 ml.
Lieferant: Brand
Beschreibung: Der accu-jet® S Pipettierhelfer bringt Vielseitigkeit und Ausdauer in Ihr Team. Es macht die Laborarbeit einfach, leicht und effizient, egal ob Sie mi...
Nachhaltige Verpackung
Umweltschonende Herstellung
Artikel-Nr: (612-1910)
Lieferant: Brand
Beschreibung: Pipettierhelfer für Einmal-Mikropipetten mit Ringmarke und andere kleinvolumige Pipetten bis 1 ml mit Ansaugende-Ø <5 mm.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (612-1912)
Lieferant: Brand
Beschreibung: Für Einweg-Mikropipetten mit Ringmarke und andere kleinvolumige Pipetten bis 1 ml (z. B. Blutmischpipetten) und mit einem Ansaugenden-Durchmesser von ...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Integra
Beschreibung: Pipettierhelfer für Glas- und Kunststoffpipetten von 1 bis 100 ml.
Artikel-Nr: (612-2715)
Lieferant: Sartorius
Beschreibung: Midi Plus™ ist ein leichter, kabelloser und wiederaufladbarer Pipettierhelfer. Dieses Gerät eignet sich für alle Kunststoff-, Glas- und Pasteur-Pipett...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Integra
Beschreibung: Pipettierhelfer für Glas- und Kunststoffpipetten von 0,1 bis 100 ml.
Lieferant: HIRSCHMANN
Beschreibung: Pipettierhelfer für alle Pipetten zwischen 0,1 und 100 ml.
Artikel-Nr: (612-1874)
Lieferant: HIRSCHMANN
Beschreibung: Pipettierhelfer für Glas- und Kunststoffpipetten von 0,1 bis 200 ml.
UOM: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 51
no targeter for Bottom