Sie suchten nach: Pipettierbälle
31  results were found
SearchResultCount:"31"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Naturkautschuk.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Naturlatex.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Rotes Gummi.
Artikel-Nr: (612-2705)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Schwarzes Gummi mit PVC-Verbindungen.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (612-2703)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Rotes Kautschuk mit weißem Kunststoffadapter und konischem Silikonadapter, autoklavierbar.
UOM: 1 * 3 ST
Lieferant: Saint-Gobain
Beschreibung: Kautschuk.
Artikel-Nr: (612-2389)
Lieferant: Saint-Gobain
Beschreibung: Bulbs for droppers, available in latex or silicone.
UOM: 1 * 100 ST
Artikel-Nr: (612-1449)
Lieferant: Brand
Beschreibung: Bestehend aus PET-Kunststoffrohr, Silikon-Adapter und TPE-Saugbalg mit Belüftungsloch.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (BURK7554-0002)
Lieferant: BÜRKLE
Beschreibung: Peleusball, einfacher Pipettierhelfer. Die Evakuierung erfolgt durch ein Automatik-Ventil. Durch Drücken auf die Ventile wird die Flüssigkeit angesaug...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: DEUTSCH & NEUMANN
Beschreibung: PVC bulbs with 6 mm Ø hole for larger pipettes.
Lieferant: DEUTSCH & NEUMANN
Beschreibung: Latex, Silikon oder Latex/Styrol-Butadien-Kautschuk.
Lieferant: KARTELL
Beschreibung: Made of rubber, red.
Lieferant: DEUTSCH & NEUMANN
Beschreibung: Safety pipette fillers made of natural rubber or silicone.
Lieferant: DEUTSCH & NEUMANN
Beschreibung: Natural rubber, chloroprene or PVC.
Lieferant: DEUTSCH & NEUMANN
Beschreibung: Natural rubber.
Artikel-Nr: (KART3914)
Lieferant: KARTELL
Beschreibung: Dropping bulbs with rim, made of latex. Suitable for Ranvier dropping tubes and Pasteur pipettes.
UOM: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 31
no targeter for Bottom