Nachfüllbare, autoklavierbare Boxen/Racks mit anhängenden Deckeln für Pipettenspitzen-Nachfüllpackungen.
- Der separate Rack-Einsatz verfügt über eine abgeschrägte Oberseite und eine besonders robuste, für Mehrkanalpipetten geeignete Oberfläche
- Seitliche Belüftung gewährleistet beim Autoklavieren eine effektive Sterilisation der Spitzen
Für die Nutzung mit den Pak Rak™ und Pak Rak™ Plus Loadern.
Bestellinformation: Farbig gemischte Packungen mit je einer Box in gelb, weiß, blau, grün und violett.
Die Boxen/Racks für 100-1250 µl Spitzen sind nur für den Pak Rak™ Plus Loader geeignet.