Sie suchten nach: Pyknometer
19  results were found
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Brand
Beschreibung: Borosilikatglas 3.3. DIN ISO 3507, nach Gay-Lussac
Lieferant: Brand
Beschreibung: Borosilikatglas 3.3. DIN ISO 3507, nach Gay-Lussac.
Lieferant: Brand
Beschreibung: Borosilikatglas 3.3., Typ Gay-Lussac
Lieferant: Industrial Physics
Beschreibung: Specific gravity cups for determining the specific gravity or density (or weight per gallon wpg) of coatings, pastes or similar liquids.
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Beschreibung: Borosilicate glass 3.3. DURAN®, Gay-Lussac type.
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Beschreibung: Pycnometer, Unangepasst, Volumen (nom.): 25 ml, Borosilikatglas 3.3
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Beschreibung: Pycnometer, mit speziellem Kopf für Mineralien und asphaltartige Materialien, Volumen (nom.): 1000 ml, DURAN® Borosilikatglas
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Beschreibung: Borosilicate glass 3.3. Duran®, DIN 12809, ISO 3507, Gay-Lussac type.
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beschreibung: Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beschreibung: Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
Artikel-Nr: (KAVA632431722019)
Lieferant: Kavalier
Beschreibung: SIMAX®, borosilicate glass.
UOM: 1 * 10 ST
Artikel-Nr: (WITG3.902.002)
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beschreibung: Made of borosilicate glass.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (SCERSP15115-24)
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: KIMAX® bottle is used to determine the specific gravity of cement, sand, and other fine materials (ASTM C188).
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (WITG8.126.139)
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beschreibung: Pycnometer, according to Hubbard
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: NEUBERT VOLUM. GLASSWAERE
Beschreibung: Natronkalkglas oder Borosilikatglas 3.3
Artikel-Nr: (WITG3.935.003)
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beschreibung: Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3.
UOM: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom