VWR®, Gestell für Kryoröhrchen
Lieferant: VWR
VWR®
479-1869EA 76 EUR
479-1869
VWR®, Gestell für Kryoröhrchen
Gestelle Gestelle für Kryoröhrchen
Das kompakte, stapelbare VWR® Gestell für Kryoröhrchen ist aus robustem Polypropylen gefertigt und verfügt über stabile Griffe für einen sicheren und einfachen Transport.
  • Nimmt bis zu 50 Kryoröhrchen auf
  • Autoklavierbar
  • Rutschfeste Gummifüße für Stabilität auf der Arbeitsfläche
  • Alphanumerische Indexierung zur einfachen Identifizierung der Röhrchen
Die Sockelverriegelung ermöglicht die Montage und Entfernung der Kappe mit einer Hand bei Kryoröhrchen mit Rand.