Färbeküvette mit Gestell, KIMBLE®
Lieferant: DWK Life Sciences
720-0702EA 282 EUR
720-0702 720-0704 720-0703 720-0706 720-0705 720-1030
Färbeküvette mit Gestell, KIMBLE®
Gestelle Färbegestelle
Natronkalkglas und Edelstahl
  • Gestell mit Griff für 16 Standardobjektträger (32 Rücken an Rücken)
  • Gestell mit Griff für 40 Objektträger der Größen 76×26 mm, 76×38 mm oder 76×51 mm
Färbeküvette mit Deckel und Gestellen in verschiedenen Größen.
  • Gestell mit Griff für 16 Standardobjektträger (32 Rücken an Rücken)
  • Gestell mit Griff für 40 Objektträger der Größen 76×26 mm, 76×38 mm oder 76×51 mm
B×T×H: 70×120×90 mm