VWR®, Betastrahlenschutzbox
Lieferant: VWR
VWR®
113-8993EA 715 EUR
113-8993
VWR®, Betastrahlenschutzbox
Boxen Beta-/Gammastrahlen-Sicherheitsbehälter
Acryl, transparent, Stärke: 10 mm.
  • Anhängender Klappdeckel zur einfachen Befüllung und schnellen Entleerung
  • Robust, mobil und leicht zu reinigen
Maximaler Schutz für die Kurzzeitlagerung bzw. Entsorgung von trockenen oder flüssigen, schwach kontaminierten Materialien.
B×T×H (innen): 285×285×580 mm.