VWR®, Betastrahlenschutzboxen
Lieferant: VWR
VWR®
113-8976EA 245 EUR
113-8976
VWR®, Betastrahlenschutzboxen
Boxen Beta-/Gammastrahlen-Sicherheitsbehälter
Acryl, transparent, Stärke: 10 mm
  • Anhängender Klappdeckel zur einfachen Befüllung und schnellen Entleerung
  • Robust, standfest und leicht zu reinigen
Maximaler Schutz für die Kurzzeitlagerung oder Entsorgung kontaminierter Materialien.