Sie suchten nach: Reaktionsgefäße
35  results were found
SearchResultCount:"35"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Beschreibung: Rundkolben, DURAN®, Borosilikatglas, mit Planschliff und Nut für Vakuumanwendungen.
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Beschreibung: DURAN®, Borosilikatglas, klar.
Aktion
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: PFA, translucent.
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Beschreibung: DURAN® borosilicate glass.
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Beschreibung: Reaction vessel, made of DURAN® borosilicate glass, round bottom, with easily readable graduation and laboratory flat flange (LF) with groove.
Lieferant: WTW
Beschreibung: Flow vessels for WTW conductivity measuring cells are perfectly designed to perform measurements without the interference of carbon dioxide through th...
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Beschreibung: DURAN®, Borosilikatglas, klar, mit rundem Boden.
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: DURAN® Borosilikatglas 3.3, klar, mit Labor-Planschliff (DN) und Nut für Vakuumanwendungen. Maximaler Betriebsdruck bei 250 °C: 0,5 bar.
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Beschreibung: DURAN®, Borosilikatglas, klar, mit flachem Boden.
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Beschreibung: Reaction vessel, made of DURAN® borosilicate glass, flat bottom, with easily readable graduation and flat laboratory flange (DN) with groove. With two...
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: PTFE, white.
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Beschreibung: DURAN®, borosilicate glass.
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Beschreibung: DURAN® borosilicate glass.
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Beschreibung: DURAN® borosilicate glass.
Artikel-Nr: (BOHLB320-01)
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: PFA, durchscheinend.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (PALL97134)
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beschreibung: Reaktionsgefäße, zylindrisch, Stainless steel pressure vessel, Edelstahl, Kapazität: 18,9 L (5 gallon)
UOM: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 35
no targeter for Bottom