Planflansch-Deckel für Reaktionsgefäße, 5 Hälse
Lieferant: Lenz
LENZ06105264EA 310.04 EUR
LENZ06105264 LENZ06105244 LENZ06105464 LENZ06105564 201-1142 201-1143 LENZ06105544
Planflansch-Deckel für Reaktionsgefäße, 5 Hälse
Deckel Deckel für Reaktionsgefäße
DURAN®, Borosilikatglas.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Labor-Planflansch (DN). Gerader Mittelhals, 3 abgewinkelte Seitenhälse und 1 gerader Seitenhals mit Normschliff.