Sie suchten nach: Stativringe
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: USBECK Laborgeräte
Beschreibung: Stahl verzinkt
Lieferant: USBECK Laborgeräte
Beschreibung: Wire (Ø 4 mm), powder-coated.
Lieferant: USBECK Laborgeräte
Beschreibung: Stahl, verzinkt (8 mm Ø).
Lieferant: BOCHEM
Beschreibung: Edelstahl 18/10
Lieferant: BOCHEM
Beschreibung: These support clips are coated with ceramic inside.
Lieferant: BOCHEM
Beschreibung: Edelstahl 18/10.
Lieferant: BOCHEM
Beschreibung: Retort rings made from stainless steel 18/10.
Lieferant: BOCHEM
Beschreibung: Galvanised steel.
Lieferant: BOCHEM
Beschreibung: Steel, zinc plated.
Artikel-Nr: (BOCH5505)
Lieferant: BOCHEM
Beschreibung: Crucible retort ring made of stainless steel. Ideal for clamping of crucibles for heating substances over a gas flame.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: USBECK Laborgeräte
Beschreibung: Stahl, verzinkt (8 mm Ø).
Lieferant: RSG
Beschreibung: These heavy-duty support rings are made from stainless steel.
Lieferant: JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Beschreibung: Steel, epoxy coated.
Artikel-Nr: (452-0014)
Lieferant: NICKEL ELECTRO
Beschreibung: Ring set, Aluminium, Ringe mit Mittenabdeckung zur Verwendung mit 452-0012
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: MOHR & CO
Beschreibung: Ring, Support ring for 250 ml heating mantles
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom