Stativ mit Halterung für Scheidetrichter
Lieferant: Avantor
241-0046EA 408 EUR
241-0046
Stativ mit Halterung für Scheidetrichter
Stative
PU-beschichterer Stativfuß aus Gußeisen 200×450 mm mit Stativstab 500×12 mm, Universalmuffe und Halterung für zwei Scheidetrichter.
  • Halterung höhenverstellbar
  • Maße der Halterung: 300×100 mm
  • Öffnungen für Trichter 65 mm Durchmesser - Distanz zur Mitte 200 mm