Stativ für Trichter
Lieferant: Avantor
241-0045EA 313 EUR
241-0045
Stativ für Trichter
Stative
Gusseiserner Stativfuß mit PU-Beschichtung (450×200 mm) mit Stativstab (500×12 mm), Muffe und Halterung für vier Trichter.
  • Halterung höhenverstellbar
  • Maße der Halterung: 400×80 mm
  • Durchmesser der Löcher beträgt 40 mm
Passend für Trichter mit einem Durchmesser von bis zu 100 mm.