Stativringe mit Muffe
Lieferant: Usbeck
241-7526EA 14.3 EUR
241-7526 241-7527 241-7525
Stativringe mit Muffe
Stativringe
Stahl, verzinkt (8 mm Ø).
  • Mit fester Muffe zur Stativbefestigung
  • Dreipunktauflage
  • Messingschraube, vernickelt