Sie suchten nach: Stativstäbe
22  results were found
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Edelstahl, hohl.
Artikel-Nr: (241-0066)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Duraluminium, massiv.
UOM: 1 * 5 ST
Artikel-Nr: (444-0919)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Heavy-duty, top-of-the-line rods provide maximum strength and durability. Constructed of 303 stainless steel.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: USBECK Laborgeräte
Beschreibung: Edelstahl.
Lieferant: USBECK Laborgeräte
Beschreibung: Steel, zinc plated.
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: Virginal rods made of white PTFE.
Lieferant: USBECK Laborgeräte
Beschreibung: Stahl, verzinkt.
Lieferant: USBECK Laborgeräte
Beschreibung: Extension rods made from stainless steel.
Lieferant: BOCHEM
Beschreibung: Galvanised steel.
Lieferant: BOCHEM
Beschreibung: Edelstahl 18/10.
Lieferant: BOCHEM
Beschreibung: Galvanised steel.
Lieferant: BOCHEM
Beschreibung: Anodised aluminium.
Lieferant: BOCHEM
Beschreibung: Stainless steel 18/10.
Lieferant: BOCHEM
Beschreibung: Tempered cast iron. For 26,9 mm tubes (¾").
Lieferant: BOCHEM
Beschreibung: Tubes are made of 18/10 stainless steel with grinded surface.
Lieferant: NICKEL ELECTRO
Beschreibung: Aluminium, mild steel or stainless steel.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom