Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (42)
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Stative
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/30/18709630.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"35"
  Listenansicht Galerieansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Stativ-Dreifüße (A): Stativfuß aus Grauguss, hammerschlag-lackiert, mit Stativstab aus Stahl, vernickelt
Artikel-Nr: (241-0045)
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Gusseiserner Stativfuß mit PU-Beschichtung (450×200 mm) mit Stativstab (500×12 mm), Muffe und Halterung für vier Trichter.
UOM:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (241-0046)
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Grauer Stativfuß (450×200 mm) mit Stativstab (500×12 mm), Universalmuffe und Halterung für zwei Scheidetrichter.
UOM:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (241-0104)
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Grau lackierter Stativfuß mit Edelstahl-Stativstange 500×12 mm.
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   H-förmige Stative mit vernickeltem Stahl-Stativstab und Grauguss-Stativfuß (420×400 mm)
Artikel-Nr: (241-0089)
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Stativplatte, quadratisch
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Stativfuß aus Grauguss, Ø 90 mm, mit Stativstab (8×250 mm)
UOM:  1 * 1 ST
Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt.
Artikel-Nr: (241-0053)
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Aus gehärtetem Stahl. Sechskantschlüssel für Labomeca® Muffen, Verlängerungsmuffen und Stativfüße.
UOM:  1 * 5 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 35
  1  2  3  4  5  Nächste