Sie suchten nach: Sicherheitsverriegelungen
98  results were found
SearchResultCount:"98"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Brady
Beschreibung: Diese kompakten und leichten Vorhängeschlösser eignen sich ideal für alle Verriegelungsvorrichtungen. Die isolierte Schlüsselkammer schützt Arbeiter b...
Lieferant: Brady
Beschreibung: This lockout is a complete isolation safety system, ideal for securing valves or industrial machinery.
Lieferant: Brady
Beschreibung: Diese kompakten und leichten Vorhängeschlösser eignen sich ideal für alle Verriegelungsvorrichtungen. Die isolierte Schlüsselkammer schützt Arbeiter b...
Artikel-Nr: (BRDY873367)
Lieferant: Brady
Beschreibung: This fuse lockout device has been designed to prevent the unintended re-energisation of an energy source through a fuse. The device fits most fuse hol...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (BRDY101963)
Lieferant: Brady
Beschreibung: Compact and lightweight lock made of die-cast material with 4-digit resettable code. The shackle is made of steel.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Brady
Beschreibung: Diese Vorhängeschlösser bieten die gleichen Funktionen wie die Standard-Sicherheitsvorhängeschlösser. Obwohl sie sich speziell für elektrische Absperr...
Lieferant: Brady
Beschreibung: Diese Ketten sind bei Weitem sicherer als Stahlseile. Sie werden mit einer Materialhülle geliefert, die Lackierung und Chrom vor Beschädigung schützen...
Artikel-Nr: (BRDY800124)
Lieferant: Brady
Beschreibung: Sicherheitsverriegelung
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Brady
Beschreibung: Featuring an elongated, flexible cable, these padlocks are more versatile than standard safety padlocks, providing a multi-purpose solution. Suitable ...
Lieferant: Brady
Beschreibung: These gate valve lockouts accept locks with shackles up to 9,53 mm diameter.
Lieferant: Brady
Beschreibung: Die SafeKey Nylon-Vorhängeschlösser sind die ultimative Lösung für alle möglichen Sicherheitsanforderungen.
Lieferant: Brady
Beschreibung: Different items for displaying important documents, for example as part of a LOTO shadow board.
Lieferant: Brady
Beschreibung: These solid aluminium padlocks are amazingly lightweight and rugged.
Lieferant: Brady
Beschreibung: Diese Absperrvorrichtungen verhindern die unautorisierte Betätigung von Drucktasten und Notausschaltern.
Lieferant: Brady
Beschreibung: These padlocks have the added advantage of being fully electrical resistant. The aluminium body and steel shackle are both encased of nylon to combine...
Lieferant: Brady
Beschreibung: Die SafeKey Aluminium-Vorhängeschlösser sind die ultimative Lösung für anspruchsvolle und robuste Sicherheitsanwendungen im Innen- und Außenbereich.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 98
no targeter for Bottom