Sie suchten nach: Warn- und Verbotszeichen
105  results were found
SearchResultCount:"105"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Brady
Beschreibung: Alle Schilder entsprechen der derzeitigen, europäischen Rechtssprechung.
Lieferant: Brady
Beschreibung: Die Warnpfosten aus PE sind ideal für die Steuerung und Leitung von Fußverkehr. Geeignet für Lager, Fabriken, Büros usw. Ketten und Bänder lassen sich...
Lieferant: Brady
Beschreibung: Warnschilder müssen ein schwarzes Piktogramm auf einem gelben Dreieck mit schwarzem Rand haben. Gefahrenschilder müssen angebracht werden, um Personen...
Lieferant: Brady
Beschreibung: Ein umfassendes Angebot an Fluchtweg- und Erste-Hilfe-Schildern, die dazu beitragen, die geltenden Rechtsvorschriften zu erfüllen.
Lieferant: Brady
Beschreibung: Diese Absperrketten sind für die Verwendung mit den Sperrpfosten und Verbindungshaken geeignet.
Lieferant: Brady
Beschreibung: Aufsteckbare Schilder warnen vor speziellen Gefahren und sorgen für eine gute Wahrnehmung in dunklen Bereichen. An den Kegeln lassen sich außerdem Abs...
Lieferant: Brady
Beschreibung: Sicherheitszeichen zum Zweck der Unfallvermeidung und als Hinweis auf Gesundheitsrisiken vor.
Artikel-Nr: (BRDY826916)
Lieferant: Brady
Beschreibung: Warning- laser beam.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (BRDY830467)
Lieferant: Brady
Beschreibung: ISO safety sign depicts 'Warning; Oxidising substance' message.
UOM: 1 * 1 ST
New Product
Lieferant: Brady
Beschreibung: Schild, Fire blanket, white on red, PE, selbstklebend, 148×148 mm
Artikel-Nr: (BRDY306954)
Lieferant: Brady
Beschreibung: Signs are made of surface printed rigid polypropylene material with a slightly textured surface. They are overlaminated with a gloss clear polyester.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Brady
Beschreibung: Floor safety signs improve facility safety by alerting employees to important safety information in areas with high foot traffic.
Lieferant: Brady
Beschreibung: These ARD transport signs enable to fill in the UN number of the dangerous substances being carried.
Lieferant: Brady
Beschreibung: These safety signs are for the purposes of accident prevention, fire protection, health hazard information and emergency evacuation.
Lieferant: Brady
Beschreibung: Diese PP Schilder dienen zur Identifikation gefährlicher Substanzen.
Lieferant: Brady
Beschreibung: These are designed to clearly identify escape routes and emergency exits.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 105
no targeter for Bottom