Sie suchten nach: Objektträger
182  results were found
SearchResultCount:"182"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (S2645-25EA-H)
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Beschreibung: Suitable for use with Sigma Silver Stain, Modified Steiner-Steiner, Procedure No. HT101, and other silver impregnation techniques.
UOM: 1 * 25 ST
Lieferant: Merck
Beschreibung: ISOSLIDE® Kontrollpräparate sind für die Verwendung mit neuen sowie vorhandenen Produkten geeignet.
Artikel-Nr: (TTR004-25EA)
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Beschreibung: Histology slides with paraffin embedded section of mouse lung tissue containing Candida albicans.
UOM: 1 * 25 ST
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Beschreibung: Acid Fast TISSUE-TROL™ Control Slides from mouse lung tissue containing Mycobacterium gordonae, TISSUE-TROL™
Artikel-Nr: (TTR014-25EA)
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Beschreibung: Histology slides with paraffin embedded section of human skin containing melanin.
UOM: 1 * 25 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese Objektträger werden mit einer lichtundurchlässigen Beschichtung in verschiedenen Farben geliefert.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Die SuperFrost Plus-Objektträger wurden speziell für Gefrierschnitte entwickelt.
Artikel-Nr: (631-1161)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Mikroskop-Objektträger mit doppeltem Mattrand speziell für Humanblut, Untersuchungen von Körperflüssigkeiten sowie Paraffinschnitte.
UOM: 1 * 2.500 ST
Lieferant: KLINIPATH
Beschreibung: Microscope slides for slide printers allowing for easy handling of automated slide printers and digital slide imagers in slide racks.
Aktion
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese Mikroskop-Objektträger mit farbigem Mattrand sind für die HE-Färbung von Gefrierschnitten in histopathologischen Untersuchungen vorgesehen.
Artikel-Nr: (1.02755.0001)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Histology slides are essential in the support of formal quality assurance programs to monitor staining performance in pathology laboratories.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Mikroskop-Objektträger, VWR®, Kanten: Geschnitten, L×B: 76×26 mm, Stärke: 1,0 mm
Artikel-Nr: (631-0107)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: These slides are coated with a permanent adhesive that provides excellent cell and tissue adhesion.
UOM: 1 * 72 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Mikroskop-Objektträger mit farbigem Mattrand, Geschnittene Kanten, VWR®, Rosa
Aktion
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese Mikroskop-Objektträger werden für die Hämatoxylin-Eosin-Färbung (H&E), Immunohistochemie (IHC) und Hybridisierung von Gefrierschnitten in histop...
Aktion
Artikel-Nr: (631-1237)
Lieferant: KLINIPATH
Beschreibung: This microscope slide is designed with grounded-90, finished and clipped corners of 1 mm.
UOM: 1 * 72 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 182
no targeter for Bottom