Schnittfänger
Lieferant: RSG Solingen
231-0290EA 49.9 EUR
231-0290 231-0194 RSGA063.020
Schnittfänger
Spatel
Klinge aus Edelstahl mit Holzgriff.
  • Klinge mit sehr guter Temperaturbeständigkeit
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Schnelle und einfache Reinigung