Sie suchten nach: Schutzbrillen
152  results were found
SearchResultCount:"152"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (111-0930)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Besucherbrille mit Rundumscheibe aus transparentem Polycarbonat mit indirekter Belüftung.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (111-0931)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Leichte Schutzbrille mit transparenter Polycarbonat-Scheibe.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (111-0929)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Leichte Schutzbrille mit transparenter Polycarbonat-Scheibe.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (111-1844)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Extrem leichte und moderne Schutzbrille mit herausragendem Sichtfeld und ausgezeichnetem Schutz.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (111-1842)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Umschließender Augenschutz gewährleistet einen komfortablen und anpassbaren Sitz - auch bei langen Tragezeiten.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (111-1848)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Moderne und stilvolle Schutzbrille mit stabilem Rahmen aus Polycarbonat.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (111-1846)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese ökonomische und kompakte Überbrille kann über den meisten Korrektionsbrillen getragen werden.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (111-1845)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Stilvoller Augenschutz, der Design, Passform und Funktionalität kombiniert.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (111-1843)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Rundum-Augenschutz, der Design, Passform und Funktion kombiniert.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (111-0932)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Rundum-Augenschutz aus transparentem Polycarbonat mit indirekter Belüftung.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (111-1847)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Wrap-around protective eyewear combining fashion, fit and function. One-piece PC lens and a lightweight, frameless design ensures a comfortable custom...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: 3M
Beschreibung: Elegantes und schlankes Design mit der proprietären 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie, die den Bügeldruck über das Ohr verteilt und so den Tragekom...
Lieferant: 3M
Beschreibung: 3M™ Solus™ Schutzbrille Serie 1000 mit starken Polycarbonat-Gläsern und einem schlanken, stilvollen Rahmen. Diese Brillen verfügen über eine Scotchgar...
Aktion
Lieferant: JSP LTD
Beschreibung: Stylish lightweight overspec for use with prescription eyewear.
Lieferant: 3M
Beschreibung: Diese leichten Deckgläser (OTG) sind so konzipiert, dass sie mit minimaler Beeinträchtigung über die meisten Korrektionsbrillen passen. Erhältlich in ...
Lieferant: JSP LTD
Beschreibung: The Stealth™ 9000 is a lightweight safety spectacle, weighing just 25 g, with a wraparound 9 base curve polycarbonate lens.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 152
no targeter for Bottom