Löffelspatel
Lieferant: RSG Solingen
231-1314EA 10.3 EUR
231-1314 231-1312 231-1311 231-0188 231-0186 231-0187
Löffelspatel
Löffel
Edelstahl Remanit 4301, antimagnetisch. Universallöffel für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Schnelle und einfache Reinigung