Adapters, still heads, Quickfit®
Lieferant: SciLabware
Quickfit®
201-0616EA 45.28 EUR
201-0616 201-8696 201-0757 201-0614 201-8701 201-1078
Adapters, still heads, Quickfit®
Destillationsbauteile Destillieraufsätze
PYREX®, borosilicate glass.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Used in distillation assemblies for connecting flasks to condenser. Upper socket designed to accept thermometer either via cone/screw thread adapter or thermometer pocket.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit