Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Magnetrührstäbchen, vierkantig
Lieferant: VWR Collection
442-0487EA 12.7 EUR InStock
442-0487 442-0486 442-0488 442-0489
Magnetrührstäbchen, vierkantig
Rührer Magnetrührstäbchen
PTFE-ummantelt, starker Alnico V Magnetkern. Glatte Oberfläche. Sehr effektiver Rührer, insbesondere bei niedrigen Drehzahlen.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Besonders temperaturbeständig, einsetzbar bei hohen und tiefen Temperaturen (-200 bis +280 °C)
Bestellen
BESTELLEN
WEITERE INFORMATIONEN
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge