Magnetrührstäbchen, Komet
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
HPLT50093336EA 200 EUR
HPLT50093336 442-9002 442-9003 442-9004 442-9005
Magnetrührstäbchen, Komet
Rührer Magnetrührstäbchen
Extra starke Komet Magnetrührstäbe aus SmCo (Samarium Cobalt) mit PTFE-Überzug. Sterilisierbar. Für viskose Medien, hohe Drehzahlen und größere Distanzen zwischen Magnetrührer und Rührstab z. B. bei Rühraufgaben in Messzylindern.
  • 2 bis 3-fach stärkere Magnetkraft als herkömmliche Magnetrührstäbchen
  • Langlebig, die Magnetkraft bleibt lange Jahre konstant