Sie suchten nach: Rührstäbe
24  results were found
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Massives PTFE.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: PTFE mit Stahlkern.
Lieferant: Schott AG
Beschreibung: Sehr lange Glasstäbe aus Borosilikatglas 3.3.
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: The fused quartz rods are manufactured by fusing naturally occurring crystalline silica.
Artikel-Nr: (441-0217)
Lieferant: Brand
Beschreibung: Disposable stirring spatulas made from PS.
UOM: 1 * 500 ST
Artikel-Nr: (441-0099)
Lieferant: KARTELL
Beschreibung: Für vielfache Anwendungen im Labor.
UOM: 1 * 100 ST
Artikel-Nr: (HACH177001)
Lieferant: Hach
Beschreibung: Rührstäbe, Stirring rod, Glas, Länge: 150 mm, Ø: 5 mm
UOM: 1 * 3 ST
Artikel-Nr: (300-0517)
Lieferant: Sampling Systems
Beschreibung: The hand paddle with holes is perfect for stirring and mixing liquids.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (231-0074)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: Rührstab aus PP mit flachen Enden: flache Rührschaufel (16×16 mm) an einem Ende und dreieckige Rührschaufel am anderen Ende.
UOM: 1 * 12 ST
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beschreibung: AR-Glas®. Mit verschmolzenen Enden.
Lieferant: Brand
Beschreibung: AR® glass. Glasstäbe sind an beiden Enden verschmolzen und verschlossen.
Aktion
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: AR-Glas® mit verschmolzenen Enden.
Artikel-Nr: (442-4160)
Lieferant: KARTELL
Beschreibung: Weißer, einteiliger Stab mit flachen Enden, die zwei kleine Spatel bilden.
UOM: 1 * 10 ST
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Beschreibung: Verschiedene Formen zum Rühren und Mischen.
Lieferant: Brand
Beschreibung: Rührstäbe, Rührstab, mit spatelförmigen Enden, PTFE, Länge: 300 mm, Ø: 8 mm
Artikel-Nr: (GERB5430)
Lieferant: GERBER FUNKE DR N.
Beschreibung: Pestle type stirrer made of glass.
UOM: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom