Sie suchten nach: Hähne
131  results were found
SearchResultCount:"131"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (S7521-10EA)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Made of nylon.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (216-1745)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: PP, weiß/violett
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (612-7206)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: VWR®, Spare stopcock for burettes 612-6694, 612-6695 and 612-6696
UOM: 1 * 1 ST
New Product
Artikel-Nr: (467-0111)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Spare stopcock, VWR®, Stopcock with PTFE spindle, NS 24/29
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Beschreibung: DURAN® Borosilikatglas, mit solidem Glasküken oder PTFE-Küken.
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: Made of PTFE.
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: Made of PTFE.
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: Made of PFTE, white, with grip and nut of PP, red.
Lieferant: BÜRKLE
Beschreibung: Ball valve made of PP with outer/inner thread.
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Beschreibung: Stopcocks are made of DURAN® borosilicate glass with solid NS glass plug, screwthread retaining device, and two oblique bores.
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Beschreibung: Plugs, Borosilikatglas , Bohrung Ø: 2,5 mm, Hahn: 12,5 NS, Für: Hähne, gerade Bohrung, Ersatz-Hahnküken, Glas, massiv
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Beschreibung: Needle-valve stopcocks, DURAN® housing with facetted tip, straight or lateral.
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: Borosilikatglas 3.3, klar, mit PTFE Spindel, für GL 32 Gewinde
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: Miniature stopcocks of PTFE with male or female connection threads and stopcock plug of FEP.
Lieferant: BÜRKLE
Beschreibung: PP, black/red
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Beschreibung: Vacuum stopcocks, DURAN® with side arms and hollow NS glass plug.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 131
no targeter for Bottom