Dreiweg-Kegelhähne
Lieferant: Lenz
205-2226EA 44.19 EUR
205-2226 205-2227 201-1192 227-3215 201-1109 201-1036 227-3235 201-1037 201-3134 227-3231 201-1035 201-3135
Dreiweg-Kegelhähne
Hähne
DURAN® Borosilikatglas, mit massivem Glas- oder PTFE-Küken
  • Auswechselbare NS-Küken mit T-Bohrung
  • Gewinde-Hahnsicherung
  • Dichtheit entspricht den Anforderungen nach DIN 12540-1