Sie suchten nach: Stopfen
124  results were found
SearchResultCount:"124"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Borosilikatglas 3.3.
Aktion
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Naturkork, 1a Qualität.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Stopfen für mikrobiologische Proben und Gewebekulturen in Reagenzgläsern oder Erlenmeyerkolben.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Stopfen, PE, mit Lamellen, für Reagenzgläser mit 12 - 16 mm Ø.
Aktion
Artikel-Nr: (462-0585)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Drain stoppers, VWR®
UOM: 1 * 5 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Fettfreier Verschluss, der ein Festsetzen der Schliffe verhindert. Mit angedrehten, umlaufenden Dichtringen für verbesserte Abdichtung und verringerte...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese Stopfen bestehen aus gebundenem dichtgewobenem Zelluloseacetat, das einen hervorragenden Schutz vor Milbenbefall bietet. Sie werden in Präzision...
Artikel-Nr: (217-0895)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Korkstopfen
UOM: 1 * 20 ST
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Beschreibung: These standard taper hollow stoppers are made from borosilicate glass 3.3 and have a hexagonal head.
Lieferant: Saint-Gobain
Beschreibung: Die weißen Stopfen aus Naturgummi garantieren eine absolute Dichtheit, auch bei fehlerhaftem Rand der zu verschließenden Röhren oder Behälter aus Glas...
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: For closing ground joint parts. With ground joint and sealing rings on the outside; knurled or hexagonal grip. Compared with glass stoppers, they are ...
Lieferant: Saint-Gobain
Beschreibung: Konische Stopfen aus grau-blauem Naturgummi, ohne Bohrungen.
Lieferant: Simport Scientific
Beschreibung: Die PE Stopfenverschlüsse zum Einstecken und die Zwei-Positionen-Schnappverschlüsse sind aus Polyethylen gefertigt und eignen sich für Probenröhrchen ...
Lieferant: Saint-Gobain
Beschreibung: Konische Stopfen aus grau-blauer Naturgummi, ohne Bohrungen.
Aktion
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: Stopfen, Gummi, WHEATON®
Lieferant: Simport Scientific
Beschreibung: Die idealen Verschlüsse für Reagenz-, Proben- und Kulturröhrchen aus Glas und Plastik, LDPE, farbig.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 124
no targeter for Bottom