Stopfen für Normschliffe
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
217-0211EA 16.8 EUR
217-0211 217-0210 217-0215 217-0214 217-0213 217-0212
Stopfen für Normschliffe
Stopfen PE/LDPE/HDPE-Stopfen
Fettfreier Verschluss, der ein Festsetzen der Schliffe verhindert. Mit angedrehten, umlaufenden Dichtringen für verbesserte Abdichtung und verringerte Bruchgefahr. Leicht lösbar. Mit ergonomisch geformtem Griff.
  • PTFE, massiv
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Gas-, flüssigkeits- und vakuumdicht
  • Temperaturbeständig von –200...+280 °
Fettfreier Verschluss, der ein Festsetzen der Schliffe verhindert. Mit angedrehten, umlaufenden Dichtringen für verbesserte Abdichtung und verringerte Bruchgefahr. Leicht lösbar. Mit ergonomisch geformtem Griff.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Gas-, flüssigkeits- und vakuumdicht
  • Temperaturbeständig von –200...+280 °C