Sie suchten nach: Halterungen und Träger
28  results were found
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Die ideale Stellfläche für Rundkolben und andere Glasgefäße mit rundem Boden. Presskork, natur.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Aus Naturkork.
Lieferant: ROBU GLASFILTER
Beschreibung: Conical gaskets, made of rubber, to place between filter funnel and filter flask.
Lieferant: Saint-Gobain
Beschreibung: Gewährleisten sicheren Stand von Rundkolben und anderen Rundbodengefäßen. Doppelseitig verwendbar. Rutschfest, weich, stapelbar und leicht zu reinigen...
Lieferant: ROBU GLASFILTER
Beschreibung: Rubber sleeves for filter crucibles.
Lieferant: DEUTSCH & NEUMANN
Beschreibung: Kautschuk, autoklavierbar.
Lieferant: USBECK Laborgeräte
Beschreibung: Kolbenringe, Kork, Für: 250 - 500 ml, Ø ext.: 110 mm, I-Ø unten: 60 mm, Höhe: 30 mm
Lieferant: Corning
Beschreibung: PP-Röhrchen, Polyetherimid-Stützkissen.
Lieferant: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Beschreibung: Tabletop supporting frame, pipe Ø 27 mm, 800 mm height, for: flat flanges DN 150
Lieferant: DEUTSCH & NEUMANN
Beschreibung: Sleeve for crucible 15 ml, Naturkautschuk
Lieferant: DEUTSCH & NEUMANN
Beschreibung: Naturgummi.
Artikel-Nr: (KART420)
Lieferant: KARTELL
Beschreibung: Set of 7 adapters, conical, made of black neoprene, sleeve supports for Büchner funnels and filter flasks.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (IKAA4448400)
Lieferant: IKA
Beschreibung: This flask carrier with handle is constructed from anodised aluminium.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (AZLOTWR038)
Lieferant: SciLabware
Beschreibung: This stand is suitable for most round bottomed flasks.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (548-1300)
Lieferant: CHROMACOL
Beschreibung: Chromacol™, 13×5 mm, PE-Support, für die Benutzung mit 02-MTV, 02-MTVWG-Einsätze, MTS-1
UOM: 1 * 500 ST
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Beschreibung: Rubber sleeves suitable for filter crucibles.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom