Kolbenringe
Lieferant: Saint-Gobain
214-1931EA 0 EUR
214-1931
Kolbenringe
Halterungen und Träger Kolben- und Becherhalterungen
Gewährleisten sicheren Stand von Rundkolben und anderen Rundbodengefäßen. Doppelseitig verwendbar. Rutschfest, weich, stapelbar und leicht zu reinigen. Gummi, schwarz.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Gute thermische und elektrische Isolierung
  • Temperaturbeständig von −60...+200 °C