Sie suchten nach: Oberflächenschutz
48  results were found
SearchResultCount:"48"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Qualitativ hochwertiges, glattes und saugfähiges Papier, das dank einer dick aufgetragenen Polyethylenschicht verschüttete Flüssigkeiten schnell aufsa...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Oberflächenschutz, VWR®, Ersatzgummimatte, 914×610 mm, 914×610 mm
Artikel-Nr: (111-2431)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese langlebigen, von der FDA für den Lebensmittelkontakt zugelassenen Silikon-Labormatten sind ideal für den Einsatz in jeglichen Arten von Laboren ...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (631-1059)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Äußerst saugfähige Papierbögen für Tisch- und Oberflächenschutz.
UOM: 1 * 25 ST
Artikel-Nr: (111-9200)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Die wiederverwendbaren, umweltfreundlichen Labormatten sind eine günstige Lösung, um Arbeitsflächen sauber zu halten und vor Verschüttungen, Flecken u...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (444-0516)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Oberflächenschutz, VWR®, Ersatz-Matte mit Noppen
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Sartorius
Beschreibung: Die LabSorb Schutzpapiere sind stark saugfähige, auf einer Seite mit Polyethylen beschichtete Papiere.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: Das Laborpapier schützt Oberflächen und Instrumente, verhindert Glasbruch und absorbiert verschüttete Flüssigkeiten. Die Polyethylen-beschichtete Rück...
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: Aus 3,2 mm dickem geschlossenzelligem Polyethylenschaum sorgt dieser Tischbezug für Polsterung und dient als flüssige Schutzbarriere.
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: Protection sheets made from PTFE or FEP.
Artikel-Nr: (KIMB7093)
Lieferant: KIMBERLY CLARK
Beschreibung: Protective sheets, water repellant, Kimcare®, 375×500 mm
UOM: 1 * 100 ST
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: For use as a table pad, slideway or for insulation.
Lieferant: DESCO
Beschreibung: ESD workstation cover protects the workstation from ESD, dust and other contaminants.
Aktion
Artikel-Nr: (KIMB7398)
Lieferant: KIMBERLY CLARK
Beschreibung: This two ply couch cover is strong, tear resistant and durable.
UOM: 1 * 12 Rolle
Artikel-Nr: (KIMB7396)
Lieferant: KIMBERLY CLARK
Beschreibung: Der SCOTT® Ärzterollen sind stark, reißfest und langlebig.
UOM: 1 * 12 Rolle
Lieferant: LEICA HISTOLOGY
Beschreibung: These D-Formalizer® pads reduces formaldehyde exposure by absorbing and neutralising any excess formalin.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 48
no targeter for Bottom