Sie suchten nach: Spritzen
195  results were found
SearchResultCount:"195"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Micro syringe with fixed needle for high sensitivity GC analysis and ultra-minute volumes.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Super flexible plunger.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Standard micro syringes for GC with fixed needle.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Mikro-Spritzen ohne Nadel
Allzweck-Luer-Lock-Anschluss zur Verwendung mit Autosamplern und Liquid-Handling-Instrumenten. Alle Teile, die m...
Aktion
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Beschreibung: Ideal für den Einsatz in Masterflex® Spritzenpumpen.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Die hochwertige feste Kanüle mit speziell polierter, stumpfer Spitze, spezifischer Länge und spezifischem Durchmesser ermöglicht eine vollständige Abd...
Lieferant: HENKE SASS WOLF GMBH
Beschreibung: Dreiteilige Einweg-Spritzen mit PP-Zylinder und -Kolben, Polyisoprenstopfen, latexfrei.
Lieferant: HENKE SASS WOLF GMBH
Beschreibung: Einweg, zweiteilig, ohne Kanüle, PP-Zylinder und PE-Kolben, ohne Latex und Silikonöl. Spritzen mit einem Volumen von 5 oder 10 ml sind auch mit s...
Artikel-Nr: (613-2793)
Lieferant: HENKE SASS WOLF GMBH
Beschreibung: These syringes are commonly used for embryo transfer and oocyte handling.
UOM: 1 * 100 ST
Lieferant: HAMILTON BONADUZ
Beschreibung: The Bubble Free Prime (BFP) syringe is specifically designed for the Microlab® 600 series and the only syringe type compatible with the instrument. It...
Lieferant: SGE a Trajan company
Beschreibung: * gasdicht
Lieferant: SGE a Trajan company
Beschreibung: Spritzen, Chromatographie, HPLC/GC, 0.5BR-7, Volumen: 0,5 µl, Spitzentyp: konisch, Gauge: 23, Länge: 70* mm, Ø ext.: 0,63* mm, VE: 1
Lieferant: SGE a Trajan company
Beschreibung: * Gasdicht
Lieferant: EPREP
Beschreibung: digiVOL® is a high performance, handheld digital analytical syringe designed for aliquoting aqueous, organic and volatile liquids from 0.1μL to 5mL at...
Lieferant: SGE a Trajan company
Beschreibung: Spritzen, Chromatographie, GC, 250F-LC, Volumen: 250 µl, Spitzentyp: LC, Gauge: 22, Länge: 51 mm, Ø ext.: 0,028" mm, VE: 1
Lieferant: SGE a Trajan company
Beschreibung: These syringes are pre-fitted with valves. They are ideal for sample storage and transportation or to pressurise samples prior to injection.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 195
no targeter for Bottom