Sie suchten nach: Tanks
22  results were found
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: BÜRKLE
Beschreibung: Containers in LDPE, transparent, with lids, for various applications. Produced seamlessly and stress relieved with the LaboPlast® sintering method.
Artikel-Nr: (ENTEE14-35-01-0215)
Lieferant: ENTEGRIS INC
Beschreibung: Injection molded round tank, in PFA material.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: BÜRKLE
Beschreibung: Diese nahtlosen, rechteckigen Tanks haben ein optimales Verhältnis von Wanddicke zu Füllvolumen.
Artikel-Nr: (ENTEE92-01D-0215)
Lieferant: ENTEGRIS INC
Beschreibung: Injection molded rectangular tanks with dual capacity.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: Cylindrical tank, Material: PP, Kapazität: 38 l , Ø-A×H: 330×510 mm
Aktion
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: Ökonomische Tanks mit Graduierung. Mit überstehendem Rand (Flansch). Wandstärke ~2,4 mm. LLDPE, durchscheinend mit Deckel und Hahn.
Aktion
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: LLDPE, durchscheinend, mit Deckel. Ökonomische Tanks mit Graduierung. Mit überstehendem Rand (Flansch). Wandstärke ∼2,4 mm. Der Tank 216-0322 kann au...
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: These heavy-duty rectangular LLDPE tanks with cover can withstand most acid, alcohols and bases. tanks feature stepped flange at top provides reinforc...
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: Heavy-duty cylindrical LLDPE tanks are offered in sizes ranging from 19 to 757 liters and include covers to signficantly reduce evaporation and contam...
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: Cylindrical tank, Material: LDPE, Kapazität: 114 l, Ø-A×H: 460×760 mm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: These dome tanks are designed for use as closed containment systems. tanks feature a 150 mm neck opening fitted with a gasketed closure for secure sea...
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: These PP rectangular tanks with cover can significantly reduce evaporation and contamination.
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Beschreibung: Diese nahtlosen, rotationsgeformten PE-Tanks sind leicht und einfach zu handhaben.
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beschreibung: Kästen aus Soda-Kalkglas, klar, für vielfältige Verwendung.
Lieferant: MARIENFELD
Beschreibung: Aquarienkästen für großer Einsatzbereich. Aus Soda-Kalkglas, klar.
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beschreibung: Tubs made of Plexiglas®, available with or without sloping base. Sloping base facilitates circulation of the liquid.
New Product
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom