Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
etiketten-klebebaender
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/60/18989460.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"32"
  Listenansicht Galerieansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Mit Acrylkleber beschichtetes Polyethylen mit niedriger Ausgasung, das sich leicht und rückstandsfrei entfernen lässt. Das Klebeband wurde unter Reinr...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Das Klebeband wurde unter Reinraumbedingungen auf eine Kunststoffrolle aufgerollt und einzeln in Schutzhüllen verpackt. Ideal für Anwendungen an Reife...
Lieferant:  PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Beschreibung:   Selbstklebendes Beschriftungsklebeband. Beschriftbar mit Bleistift, Kugelschreiber, Filzstift, Tinte, Schreibmaschine usw. In 2 Längen und 5 Breiten e...
Lieferant:  PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Beschreibung:   Selbstklebendes Beschriftungsklebeband. Beschriftbar mit Bleistift, Kugelschreiber, Filzstift, Tinte, Schreibmaschine usw. In 3 Breiten erhältlich, gr...
Lieferant:  BRADY & CO LTD, W. H.
Beschreibung:   HandiMark® uses easy-to-load ribbons and high quality, industrial strength tapes for maximum durability.
Lieferant:  BRADY & CO LTD, W. H.
Beschreibung:   Warning tape, self-adhesive PVC, 0,138 mm thick, Breite: 75,0 mm, Länge: 33,0 m, Gelb/schwarz
Artikel-Nr: (BRDY055303)
Lieferant:  BRADY & CO LTD, W. H.
Beschreibung:   Colours are sealed beneath a protective layer of abrasion resistant clear laminate.
UOM:  1 * 1 Rolle
Lieferant:  BRADY & CO LTD, W. H.
Beschreibung:   Floor marking tape.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 32
  1  2  3  4  Nächste