Sie suchten nach: Testpapiere
42  results were found
SearchResultCount:"42"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Merck
Beschreibung: Die Teststäbchen enthalten spezielle Indikatorfarbstoffe, die kovalent an die Reagenzpapiere gebunden sind und dann an Plastikstäbchen haften.
Lieferant: Merck
Beschreibung: Dieses traditionelle pH-Indikatortestpapier ist auf einer 4,8-m-Rolle erhältlich. Das hochwertige Filterpapier wird mit Indikatorlösungen und Indikato...
Artikel-Nr: (1.09512.0003)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Potassium iodine paper is used for the determination of oxidising agents.
UOM: 1 * 3 Rolle
Lieferant: Merck
Beschreibung: Dieses traditionelle pH-Indikatortestpapier ist auf einer 4,8-m-Rolle erhältlich. Das hochwertige Filterpapier wird mit Indikatorlösungen und Indikato...
Artikel-Nr: (1.09632.0001)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Die Messung des pH-Werts in Fleisch spielt eine zentrale Rolle bei der Herstellung von Fleischerzeugnissen und deren Qualitätsbewertung.
UOM: 1 * 100 ST
Artikel-Nr: (1.09511.0003)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Blei(II)-Acetat-Testpapier wird zur Bestimmung von Sulfiden und Hydrogensulfiden verwendet.
UOM: 1 * 3 Rolle
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Dosatest-Teststreifen ermöglichen eine präzise und schnelle pH-Bestimmung mit bis zu vier verschiedenen Farbblöcken für jeden pH-Wert.
Artikel-Nr: (85409.600)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Dieses Tri-Indikatorpapier zeigt für jeden pH-Wert drei verschiedene Farben an.
UOM: 1 * 5 ST
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Das Duo-Indikatorpapier zeigt für jeden pH-Wert zwei verschiedene Farben an.
Artikel-Nr: (87891.150)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
UOM: 1 * 50 Tests
Artikel-Nr: (310112H)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Jedes Heft enthält 20 Blatt im Format 6,35 x 1,27 cm
UOM: 1 * 10 ST
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Dosatest-Teststreifen ermöglichen eine präzise und schnelle pH-Bestimmung mit bis zu vier verschiedenen Farbblöcken für jeden pH-Wert.
Artikel-Nr: (87943.150)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Indikatorpapiere, Starch potassium iodide paper Reag. Ph. Eur. 1085106, Kunststoffflasche für Feststoffe
UOM: 1 * 50 Tests
Artikel-Nr: (87806.600)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
UOM: 1 * 50 Tests
Artikel-Nr: (VWRC109526.0005)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Diese Rollen (4,8 m × 10 mm) verfügen über nur 1 Farbzone und sind nützlich für Messungen, die keine hohe Präzision erfordern...
UOM: 1 * 5 ST
Artikel-Nr: (85875.150)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Indikatorpapiere, Quecksilber(II)bromid-Testpapier, Kunststoffflasche
UOM: 1 * 50 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 42
no targeter for Bottom