VWR®, Bi-Metallic Min./Max. Thermometer
Lieferant: VWR
VWR®
620-0920EA 34.1 EUR
620-0920
VWR®, Bi-Metallic Min./Max. Thermometer
Thermometer Analoge Thermometer
Dieses Maximum/Minimum-Thermometer zeigt die aktuelle Temperatur an und hält die seit dem letzten Reset erreichte Höchst- und Mindesttemperatur fest. Es verfügt über farbcodierte Doppelskalen auf weißem Hintergrund und einen Reset-Knopf für schnelle Mehrfachmessungen. Kann in sehr feuchten oder nassen Umgebungen, einschließlich Gewächshäusern, Bereichen für die Probenvorbereitung und Wasseraufbereitungsanlagen eingesetzt werden.
  • Drei unterschiedliche Zeiger
  • Freistehend oder an Wänden montierbar
B×H: 230×200 mm