Stabthermometer
Lieferant: VWR, part of Avantor
620-0874EA 22.6 EUR
620-0874 620-0871 620-0866 620-0867 620-0872 620-0875 620-0868
Stabthermometer
Thermometer Zeigerthermometer
Diese Thermometer eignen sich für den Einsatz in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Verarbeitung und Lagerung von Lebensmitteln und Getränken, in der Pharmazie und im Unterricht.
  • Schnell und genau
  • Leicht ablesbares Instrument
  • Gute Alternative zu Quecksilberthermometern
Eintauchtiefe: Minimale Eintauchtiefe beträgt 50 mm (2") in Flüssigkeiten oder 100 mm (4 ") in Gasen
Mit Edelstahlfühler
Lieferumfang: Die 125-mm-Stabthermometer verfügen über ein Fühler-Schutzgehäuse mit Taschenclip. Die 200-mm-Thermometer haben einen Clip für Messbecher.