Durac-Plus-Präzisionsthermometer mit dauerhaft im Glas eingeschmolzener, feiner Graduierung für Präzision und Genauigkeit.
- Quecksilberfreie, organische, blaue Füllung auf weißem Hintergrund in bleifreiem Glas
- Einzeln serialisiert
Ideal für die Verwendung in Chemielaboren, Universitäten, wissenschaftlichen Institutionen, in der Nahrungsmittel- und Getränkeverarbeitung, in petrochemischen Laboren, in der Pharma-/Medizinbranche, in der Herstellung sowie in Molkereien, Brauereien und Brennereien.
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST.
Lieferumfang: Enthält eine mehrsprachige (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Erklärung zur Genauigkeit und zur Rückführbarkeit.