Sie suchten nach: Färbeplatten
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beschreibung: Glass spot plates with 10 or 12 numbered cavities. For flocculation tests.
Lieferant: MARIENFELD
Beschreibung: Färbeplatte, Floatglas, Transparent, B×T×H: 130×100×6 mm, Anzahl Wells: 6, Lochgröße: Ø×H: 20/22×2 mm
Artikel-Nr: (631-0833)
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beschreibung: Glass plates with plain or frosted surface. Individually wrapped.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (631-9143)
Lieferant: KARTELL
Beschreibung: This PE staining tile has three round depressions of Ø 21 mm.
UOM: 1 * 10 ST
Artikel-Nr: (631-9132)
Lieferant: KARTELL
Beschreibung: PS. This thin plate is suitable for staining applications.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Beschreibung: Färbeplatte, Porzellan, B×T×H: 97×127×12 mm, Anzahl Wells: 12, Lochgröße: Ø×H: 25×6 mm
Artikel-Nr: (BRND473500)
Lieferant: Brand
Beschreibung: Färbeplatte, Natronkalkglas, Klar, B×T×H: 130×100×6 mm, Anzahl Wells: 12, Lochgröße: Ø: 20 - 22 mm
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (VWRU89038-192)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Porcelain staining plate, glased (except for bottom surface).
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (MARI1800002)
Lieferant: MARIENFELD
Beschreibung: Färbeplatte, Glas, B×T×H: 89×57×4,5 mm, Anzahl Wells: 12, Lochgröße: Ø×H: 15×1,5 mm
UOM: 1 * 12 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom